Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
H4001
Sigma-Aldrich
Hidrocortisona
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Tri-hidroxipregna-4-eno-3,20-diona, 17-Hidroxicorticosterona, 4-Pregneno-11β,17α,21-triol-3,20-diona, Composto F de Kendall, Cortisol, Substância M de Reichstein
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.46
Beilstein:
1354819
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
pf
211-214 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.28 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
PHR1014H3160H1300000
Hidrocortisona ≥98% (HPLC)
H4001
Hidrocortisona
Hidrocortisona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1014
Hidrocortisona
Hidrocortisona meets USP testing specifications
H3160
Hidrocortisona
Hidrocortisona European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H1300000
Hidrocortisona
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 0.28 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 0.28 g/L at 25 °C
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glicocorticoide primário secretado pelo córtex adrenal. Tem três vezes a potência anti-inflamatória da corticosterona, mas uma potência de retenção de Na2+ muito menor.
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
1-(CARBAMOYLMETHYL)-PYRIDINIUM CHLORIDE AldrichCPR
S501441
1-(CARBAMOYLMETHYL)-PYRIDINIUM CHLORIDE
Hidrocortisona British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP576
Hidrocortisona
Florian Hardeveld et al.
Psychoneuroendocrinology, 50, 62-71 (2014-09-03)
Although HPA-axis activity has been studied extensively in relation to depression, there is no consensus whether HPA-axis parameters predicts major depressive disorder (MDD) recurrence. We investigated whether HPA-axis parameters (cortisol awakening response (CAR), the dexamethasone suppression test (DST) and evening
Liselotte van Bloemendaal et al.
Diabetes, 63(12), 4186-4196 (2014-07-30)
Gut-derived hormones, such as GLP-1, have been proposed to relay information to the brain to regulate appetite. GLP-1 receptor agonists, currently used for the treatment of type 2 diabetes (T2DM), improve glycemic control and stimulate satiety, leading to decreases in
K J Rademaker et al.
Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 93(1), F58-F63 (2007-09-13)
The benefits versus the risks of postnatal administration of steroids in preterm-born infants are still debatable. This review examines the literature on postnatal hydrocortisone treatment for chronic lung disease (CLD) in preterm-born infants with a particular focus on the effects
Rachel Yehuda et al.
The American journal of psychiatry, 171(8), 872-880 (2014-05-17)
Differential effects of maternal and paternal posttraumatic stress disorder (PTSD) have been observed in adult offspring of Holocaust survivors in both glucocorticoid receptor sensitivity and vulnerability to psychiatric disorder. The authors examined the relative influences of maternal and paternal PTSD
Marianne Oksnes et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(5), 1665-1674 (2014-02-13)
Conventional glucocorticoid replacement therapy fails to mimic the physiological cortisol rhythm, which may have implications for morbidity and mortality in patients with Addison's disease. The objective of the study was to compare the effects of continuous sc hydrocortisone infusion (CSHI)