Documentos Principais
I1507
Sigma-Aldrich
Insulina
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C257H383N65O77S6
CAS Number:
Peso molecular:
5807.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
fonte biológica
semisynthetic
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
concentração
>75%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
chave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Insulin binds to the receptors of target cells in the liver, skeletal muscle and fat, b cells, brain cells, and many other cells. The insulin gene is located on human chromosome 11p15.5.
Aplicação
Insulin human has been used:
  • in artificial cerebrospinal fluid (aCSF) to study the effect of preoptic area administration of insulin on core body temperature (CBT) in mice
  • in contact-mode scanning probe electrospray ionization (SPESI) to study the effect of substrate vibration on ionization efficiency
  • as a component of adipocyte differentiation media
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hormônio polipeptídico de duas cadeias produzido pelas células β das ilhotas pancreáticas. Seu peso molecular é de cerca de 5800 Da. As cadeias α e β são ligadas por duas pontes dissulfeto entre as cadeias. A cadeia α contém uma ponte dissulfeto dentro da cadeia. A insulina regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Insulin is important to maintain normal blood sugar levels. Insulin deficiency is associated with diabetes mellitus.
Insulin signaling is associated with two important pathways namely: phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K, a lipid kinase)/AKT (also known as PKB or protein kinase B) pathway and the Raf/Ras/MEK/ MAPK (mitogen-activated protein kinase, also known as ERK or extracellular signal-regulated kinase) pathway. Insulin increases the metabolic pathways controlling glycogen synthesis, gene expression, DNA synthesis, and Na+/K+ pump. It inhibits metabolic pathways regulating apoptosis and autophagy.
Outras notas
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Nota de preparo
Derived from porcine insulin
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)