I7403
200
non-animal source
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
BioXtra
98.5-101.0%
powder
meets EP, JP, USP testing specifications
cell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
white
288 °C (dec.) (lit.)
1 M HCl: 50 mg/mL
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).