Merck
All Photos(1)
L092003
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
Synonym(s):
EtOAc
Linear Formula:
CH3COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
506104
Número EC:
Número MDL:
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
200
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
-3.0 °C - closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service