LO1280
LOPAC®1280
liquid
Sinônimo(s):
Library of Pharmacologically Active Compounds
Selecione um tamanho
Sobre este item
Nome do produto
LOPAC®1280,
Formulário
liquid
Nível de qualidade
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in the screening of novel inhibitors for chemotaxis/ migration using Dictyostelium as a model
- to test the ability to modulate and to measure forskolin-stimulated cAMP levels in CHO-hCB2 cells and to modulate ligand-induced receptor/β-arrestin interaction
- in screening of small molecules for activating bone morphogenetic protein (BMP) signaling
- in screening of compounds that plays a role in regulating subcellular localization of nitric oxide associated protein 1 (NOA1) protein
Características e benefícios
- Apoptosis
- G Proteins & Cyclic Nucleotides
- Gene Regulation & Expression
- Ion Channels
- Lipid Signaling
- Multi-Drug Resistance
- Neurotransmission
- Phosphorylation
- Structure
- Primary Name
- Secondary Name
- Pharmacological Activity
- Product Number
- Rack Position
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Explore compound library screening options with our Pharmacologically Active Compounds portfolio.