Todas as fotos(2)
M2768
Sigma-Aldrich
DL-Methionine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
636185
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cor
white
pf
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
W330108M950064340
DL-Methionine BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
M2768
DL-Methionine
DL-Methionine 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W330108
DL-Methionine
DL-Methionine ≥99%
Sigma-Aldrich
M9500
DL-Methionine
DL-Methionine ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
64340
DL-Methionine
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
color
white
color
-
color
white
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Aplicação
Use in mammalian and insect cell culture applications where mixed isomers are indicated.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Methionine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0960000
Methionine
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
Tartaric Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1472
Tartaric Acid
Choline chloride BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C7527
Choline chloride
Propylene Glycol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
P4347
Propylene Glycol
Folic acid BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
Folic acid
Caffeic acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Caffeic acid
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the
Shawn Flanagan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 178-185 (2014-10-22)
Prolonged treatment with the oxazolidinone linezolid is associated with myelosuppression, lactic acidosis, and neuropathies, toxicities likely caused by impairment of mitochondrial protein synthesis (MPS). To evaluate the potential of the novel oxazolidinone tedizolid to cause similar side effects, nonclinical and
Camilla Schalin-Jäntti et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(5), 739-747 (2013-04-05)
All patients with primary hyperparathyroidism should undergo localization studies before reoperation, but it is not known which method is most accurate. The purpose of this prospective study was to compare the performance of planar scintigraphy with (123)I/(99m)Tc-sestamibi, (99m)Tc-sestamibi SPECT (SPECT/CT)
Gavin C Preston et al.
The EMBO journal, 34(15), 2008-2024 (2015-07-03)
Myc controls the metabolic reprogramming that supports effector T cell differentiation. The expression of Myc is regulated by the T cell antigen receptor (TCR) and pro-inflammatory cytokines such as interleukin-2 (IL-2). We now show that the TCR is a digital
Leen Mathys et al.
PloS one, 9(6), e101181-e101181 (2014-06-27)
N-linked glycans covering the surface of the HIV-1 glycoprotein gp120 are of major importance for the correct folding of this glycoprotein. Of the, on average, 24 N-linked glycans present on gp120, the glycan at Asn260 was reported to be essential