Documentos Principais
M4664
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum manifold
autoclavable
Sinônimo(s):
moisture extraction device, sample protection unit
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
embalagem:
pack of 1 ea
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene DS0345-0001
Descrição geral
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)