Documentos Principais
M8410
Sigma-Aldrich
Óleo mineral
light oil, (neat)
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
light oil
condição de armazenamento
protect from light
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
chave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Aplicação
Óleo mineral foi usado como uma cobertura em culturas embrionárias com microgotas.[1][2][3]
Atenção
Este produto não é estéril. O óleo mineral é difícil de esterilizar. Ele só pode ser esterilizado por filtração cuidadosa do óleo aquecido. Presume-se que antibióticos serão adicionados ao meio de cultura celular. Caso contrário, deve-se usar o Prod. N.º M5310, pois é esterilizado por filtração.
Nota de análise
Este material é testado como uma cobertura em culturas embrionárias com microgotas. (Todos os materiais testados de embriões são testados usando embriões de camundongos). Tipicamente, usa-se híbridos BCF1 x BDF1. O óleo é usado principalmente para impedir a evaporação do meio, especialmente durante manipulações de embriões.1 O procedimento é conforme segue: embriões de 1 célula (BCF1 x BDF1) foram cultivados em tréplica em microgotas de meio HTF (líquido de trompas humanas) testado para embriões, suplementado com 0,4% de BSA. Para realização de um ensaio válido, pelo menos 70% de embriões controle em estágio de 1 célula devem se desenvolver para a fase de blastocisto em até 96 horas. Para liberação do produto, pelo menos 80% dos embriões de teste em estágio de 1 célula devem se desenvolver para a fase de blastocisto em até 96 horas com o material testado.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
M16 Medium With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
M7292
M16 Medium
Óleo mineral white
Supelco
PX0045
Óleo mineral
Água for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
W1503
Água
Paraffin oil puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
Sigma-Aldrich
18512
Paraffin oil
Óleo mineral H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
76731
Óleo mineral
Paraffin oil suitable for IR spectroscopy
Supelco
76235
Paraffin oil
Minoru Kubo et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4539-4553 (2019-03-16)
Next-generation sequencing technologies have made it possible to carry out transcriptome analysis at the single-cell level. Single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) data provide insights into cellular dynamics, including intercellular heterogeneity as well as inter- and intra-cellular fluctuations in gene expression that cannot
TIE: A Method to Electroporate Long DNA Templates into Preimplantation Embryos for CRISPR-Cas9 Gene Editing
Bagheri H, et al.
The CRISPR journal, 1(3), 223-229 (2018)
Production of a gonadotropin-releasing hormone 2 receptor knockdown (GNRHR2 KD) swine line
Desaulniers AT, et al.
Transgenic research, 26(4), 567-575 (2017)
Insulin and branched-chain amino acid depletion during mouse preimplantation embryo culture programmes body weight gain and raised blood pressure during early postnatal life
Velazquez M
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1864(2), 590-600 (2018)
Mariana Schroeder et al.
Nature communications, 9(1), 1596-1596 (2018-04-25)
Anorexia nervosa (AN) is a devastating eating disorder characterized by self-starvation that mainly affects women. Its etiology is unknown, which impedes successful treatment options leading to a limited chance of full recovery. Here, we show that gestation is a vulnerable
Artigos
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello,I´m looking for a mineral oil for sulfur pattern production. It´s difficult to find an oil in which the content of sulfur compounds appears in the COA. Can you inform if there´s a possibility of sulfur contamination in the production of mineral oil?
    1 answer
    1. The manufacturing process for this product is considered proprietary. Currently, there is no product option available that is tested for the presence of sulfur.
      Helpful?
  2. ıs this suitable for preparation of carbon paste electrode?
    1 answer
    1. This material has not been validated in the process of making carbon paste electrodes. However, if the specifications (found below) meet your requirements, then there is no reason that they can't be used in this process.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf
      Helpful?
  3. Hello, Does this product have an odour? I want to use it for an olfactory memory assay, so needs to be odourless
    1 answer
    1. According to Section 9 of the Safety Data Sheet, this is an odorless chemical.
      Helpful?
  4. What is the composition of the oil? Where does it comes from?
    1 answer
    1. M8410 is a light oil. Mineral oil is a complex mixture of different hydrocarbons and its typical composition is as follows:
      Paraffinic oils, based on n-alkanes, 15-60%
      Naphthenic oils, based on cycloalkanes, 30%-60%
      Aromatic oils, based on aromatic hydrocarbons, 3-30%
      Light and heavy mineral oil differ in terms of composition, viscosity, and density.
      Mineral oil with an alkyl chain carbon number of 15 to 25 is categorized as light oil whereas 25 to 50 as heavy oil.
      Light oil has a density of 0.83–0.86 kg L-1 whereas heavy oil has 0.875–0.905 kg L-1
      Light mineral oil is less occlusive than heavy mineral oil as it contains more cyclic (saturated) molecules
      Additional Links: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/326/294/m8410pis.pdf and a second document: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/990/164/M8410-BULK.pdf