N3398
300
≥97%
powder
faint green to very dark green
H2O: ≥2 mg/mL
DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
−20°C
CC(=O)NC(C(O)=O)C(C)(C)SN=O
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.