P3440
Polyoxyethylene (40) stearate
Sinônimo(s):
Myrj 52
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
chave InChI
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)