Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
P4169
Pipette workstation
acrylic, with upper and lower rack
Selecione um tamanho
R$ 1.035,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.035,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18961-0060
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the dimensions of the Pipette workstation, Product P4169?
1 answer-
The Pipette workstation, Product P4169 is a rack that is 22.9cm wide x 14.6cm deep x 19.7cm in height.