P5607
200
non-animal source
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
98.5-101.0% dry basis
powder
cell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
white
228 °C (dec.) (lit.)
H2O: 50 mg/mL
pharmaceutical (small molecule)
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).