Todas as fotos(1)
P7127
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
≥97% (enzymatic)
Sinônimo(s):
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP-K
Empirical Formula (Hill Notation):
C3H4KO6P
Número CAS:
Peso molecular:
206.13
Beilstein:
4603446
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (enzymatic)
forma
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
P7252P0564P3637
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Descrição geral
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) acts as an inhibitor of hexokinase, phosphoglucose isomerase, phosphofructokinase and aldolase. It is a bifunctional carbohydrate, which exhibits antioxidant property. PEP may be a potential organ preservation agent in clinical transplantation.
Aplicação
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt has been used:
  • to maintain a constant concentration of adenosine triphosphate (ATP) for active gel assembly
  • as a component in assay buffer for in vitro ATPase assay
  • as a stock solution for optical trapping assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogeneis. In glycolysis, PEP is metabolized by Pyruvate Kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Single Molecule Analysis (2018)
W J Bettger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(9), 5588-5592 (1981-09-01)
A serum-free, hormone-supplemented medium, enriched with a mixture of lipids, has been developed that supports rapid clonal growth of human diploid fetal lung fibroblasts (Flow 2000, WI-38, MRC-5, and IMR-90) and of low-passage human foreskin fibroblasts. The medium, which contains
Alan Cahill et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 447, 381-394 (2008-03-29)
Chronic alcohol consumption has been shown to severely compromise mitochondrial protein synthesis. Hepatic mitochondria isolated from alcoholic animals contain decreased levels of respiratory complexes and display depressed respiration rates when compared to pair-fed controls. One underlying mechanism for this involves
Investigation of the reaction between phosphoenolpyruvic acid and thiosulfate-nitrosyl iron complex
Zanina AA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 66(5), 927-931 (2017)
Harjeet Kaur et al.
The Biochemical journal, 393(Pt 1), 235-243 (2005-09-15)
In growth-factor-stimulated signal transduction, cell-surface receptors recruit PI3Ks (phosphoinositide 3-kinases) and Ras-specific GEFs (guanine nucleotide-exchange factors) to the plasma membrane, where they produce 3'-phosphorylated phosphoinositide lipids and Ras-GTP respectively. As a direct example of pathway networking, Ras-GTP also recruits and
Artigos
Glycolysis via the Embden-Meyerhof-Parnas Glycolytic Pathway
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Aerobic Glycolysis and the Warburg Effect
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.