Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
P7877
Sigma-Aldrich
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
≥97% (enzymatic)
Sinônimo(s):
D-Gluconate 6-phosphate trisodium salt
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H10Na3O10P
Número CAS:
Peso molecular:
342.08
Beilstein:
3814212
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (enzymatic)
forma
powder
Impurezas
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
cor
light yellow
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
P6888P1937C3674
6-Phosphogluconic acid trisodium salt &#8805;97% (enzymatic)
Sigma-Aldrich
P7877
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
6-Phosphogluconic acid trisodium salt &#8805;95%
Sigma-Aldrich
P6888
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
Phosphocreatine di(tris) salt &#8805;97% (enzymatic)
Sigma-Aldrich
P1937
Phosphocreatine di(tris) salt
Citric acid trisodium salt anhydrous, &#8805;98% (GC)
Sigma-Aldrich
C3674
Citric acid trisodium salt
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥95%
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98% (GC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Aplicação
6-Phosphogluconic acid has been used in a study to assess a spectrophotometric method for the determination of creative phosphokinase and myokinase. It has also been used in a study to investigate the reversible enzymatic sythesis of diphosphopyridine nucleotide and inorganic pyrophosphate.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphogluconic acid is an intermediate in the pentose phosphate pathway.
Nota de preparo
Prepared by a modification of the procedure of Seegmiller, J.E., et al., J. Biol. Chem., 192, 175 (1951).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Reversible enzymatic sythesis of diphosphopyridine nucleotide and inorganic pyrophosphate
Kornberg, A.
The Journal of Biological Chemistry, 182, 779-793 (1950)
A spectrophotometric method for the determination of creatine phosphokinase and myokinase.
I T OLIVER
The Biochemical journal, 61(1), 116-122 (1955-09-01)
Yasaman Barekatain et al.
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that
Ruilong Liu et al.
Nature communications, 10(1), 991-991 (2019-03-03)
6-Phosphogluconate dehydrogenase (6PGD) is a key enzyme that converts 6-phosphogluconate into ribulose-5-phosphate with NADP+ as cofactor in the pentose phosphate pathway (PPP). 6PGD is commonly upregulated and plays important roles in many human cancers, while the mechanism underlying such roles