Todas as fotos(1)
P9416
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for molecular biology, viscous liquid
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
Número CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
forma
viscous liquid
peso molecular
~1228
~1228
composição
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
concentração
≥40.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
60 mg/L
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for molecular biology
atividade externa
Endonuclease-exonuclease and RNase, none detected
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
P7949P8341P6585
TWEEN® 20 for molecular biology, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P9416
TWEEN® 20
TWEEN® 20 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P7949
TWEEN® 20
TWEEN® 20 Low-peroxide; Low-carbonyls
Sigma-Aldrich
P8341
TWEEN® 20
TWEEN® 20 Low-peroxide; Low-carbonyls
Sigma-Aldrich
P6585
TWEEN® 20
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
CMC
60 mg/L
CMC
0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Descrição geral
O Tween®20 é um éster de sorbitol de polioxietileno pertencente à família dos polissorbatos. É um detergente não iônico com peso molecular de 1.225 daltons, considerando-se 20 unidades de óxido de etileno, 1 sorbitol e 1 ácido láurico como o ácido graxo primário. As subunidades de óxido de etileno são responsáveis pela natureza hidrofílica do tensoativo, enquanto as cadeias de hidrocarboneto proporcionam o ambiente hidrofóbico. O sorbitol forma o anel estrutural ao qual os polímeros de óxido de etileno se fixam.
Aplicação
O TWEEN 20 é amplamente usado em aplicações bioquímicas. Ele é usado:
  • Como agente emulsificante para o preparo de emulsões de óleo em água estáveis
  • Na pré-extração de membranas para remover as proteínas periféricas (usado a 2% para extração de proteínas ligadas à membrana)
  • Como agente bloqueador para imunoensaios à base de membrana em uma concentração típica de 0,05%
  • Para a lise de células de mamíferos em uma concentração de 0,005% a 0,5%
  • Juntamente com PBS na diluição de anticorpos na técnica de imuno-histoquímica
  • Para lavagem de células na técnica de FISH (hibridização in situ por fluorescência)
Detergente não iônico
Atenção
O TWEEN 20 pode não ser estável em autoclavagem, particularmente com cátions metálicos em soluções tampão. A autoclavagem não é recomendada sem testes quanto a alterações nas propriedades. O TWEEN 20 é termossensível e escurece quando exposto a temperaturas elevadas. Foi relatado que polissorbatos são incompatíveis com álcalis, sais de metais pesados, fenóis e ácido tânico. Eles também podem reduzir a atividade de muitos conservantes. Soluções aquosas de polissorbatos passam por auto-oxidação durante o armazenamento, sendo que as alterações são catalisadas por luz, temperatura elevada e sulfato de cobre.
Nota de preparo
O TWEEN 20 é miscível em água (100 mg/ml), produzindo uma solução amarela e transparente. Também é miscível com álcool, dioxano e acetato de etila. O TWEEN 20 é insolúvel em parafina líquida e óleos fixos.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
TWEEN® 20 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22184
TWEEN® 20
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN® 20 (Polysorbate) EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
SAFC
8.17072
TWEEN® 20 (Polysorbate)
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Sodium hydroxide solution BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O
Sigma-Aldrich
72068
Sodium hydroxide solution
Polysorbate 20 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
44112
Polysorbate 20
IGEPAL® CA-630 for molecular biology
Sigma-Aldrich
I8896
IGEPAL® CA-630
Reynolds, J. E. F., (eds.)
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 1030-1030 (1993)
Telomere analysis by fluorescence in situ hybridization and flow cytometry.
Magnus H, et al.
Nucleic Acids Research, 26(16), 3651-3656 (1998)
Detergents: An Overview.
Neugebauer JM
Methods in Enzymology, 182, 239-253 (1990)
Zhenping Chen et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 148(2), 421-432 (2015-10-08)
Dissecting aortic aneurysm (DAA) is an extended tear in the wall of the aorta along the plane of the vascular media. Our previous studies indicated in a developmental animal model, that DAA was related to pathological alteration in collagen, especially
Henriette L Lanz et al.
BMC cancer, 17(1), 709-709 (2017-11-04)
Breast cancer is the most common invasive cancer among women. Currently, there are only a few models used for therapy selection, and they are often poor predictors of therapeutic response or take months to set up and assay. In this
Conteúdo relacionado
Preparation & Staining of 3D Printed Tissues & Scaffolds
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.