Merck
All Photos(1)
P9783
Sigma-Aldrich
Soro suíno
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
soro de porco, soros de porco, soros suínos
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
composição
hemoglobin, ≤50 mg/dL
origem
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤20 EU/mL endotoxin
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
12133CB9433F2442
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
P9783
Porcine Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
12133C
Bovine Calf Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
B9433
Bovine Serum, Adult
Fetal Bovine Serum USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
F2442
Fetal Bovine Serum
biological source
Porcine
biological source
bovine (calf)
biological source
bovine
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤20 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Descrição geral
O soro suíno é formado de amiloide sérico A (SAA), proteína C-reativa (PCR), haptoglobina (Hp) e as principais proteínas de fase aguda suínas (pig-MAP).
Aplicação
O soro suíno foi usado:
  • na neutralização de vírus adenoassociados (VAA) revestidos com lipofectamina
  • para induzir a fibrose hepática em ratos
  • como padrão de referência negativo em ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
  • como componente do caldo tríptico de soja com extrato de levedura a 0,6% (TSBYE) para cultura de cepas de A. actinomycetemcomitans
Ações bioquímicas/fisiológicas
Proteínas de fase aguda (PFA) de soro suíno aumentam com a idade. Ele é usado para cultura de células de ilhotas suínas.
Nota de preparo
Coletado de animais adultos.
Nota de análise
Testado quanto à presença de endotoxinas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Product numbers are combined with Pack Sizes/Quantity when displayed on the website (example: T1503-25G). Please make sure you enter ONLY the product number in the Product Number field (example: T1503).
Example:
T1503
Product Number
-
25G
Pack Size/Quantity
Additional examples:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
(enter as 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technical Service for assistance.
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich Products
  • For a lot number such as TO09019TO, enter it as 09019TO (without the first two letters 'TO').
  • For a lot number with a filling-code such as 05427ES-021, enter it as 05427ES (without the filling-code '-021').
  • For a lot number with a filling-code such as STBB0728K9, enter it as STBB0728 without the filling-code 'K9'.
Not Finding What You Are Looking For?
In some cases, a COA may not be available online. If your search was unable to find the COA you can request one.
Request COA
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service