Documentos
PLA0199
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Vimentin Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CTRCT30, HEL113, epididymis luminal protein 113
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_003371.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Vimentin(7431)
Descrição geral
Vimentin is a specific type III intermediate filament (IF) protein. It is abundantly expressed in mesenchymal cells. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 10p13.
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0199 maps to a region between residue 416 and 466 of human vimentin using the numbering given in entry NP_003371.2 (GeneID 7431).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vimentin helps to preserve the structure of cell and stability of tissue in mesenchymal cells. It is involved in tumorigenesis, EMT (epithelial mesenchymal transition) and the metastatic spread of cancer. It also controls infectious internalization of human papillomavirus 16 pseudovirions.
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
Vimentin is an intermediate filament expressed mainly in mesenchymal tissue and in primitive (undifferentiated) non-mesenchymal cells. It is a Class III cytoplasmic filament that forms a dense cytoskeletal network that extends from the nucleus to the plasma membrane. Vimentin reorganization during mitosis is likely regulated via its multiple phosphorylation sites. Vimentin expression is also found in mesoderm derived epithelia. Immunohistochemistry (IHC) with anti-vimentin antibodies is often used to identify neoplasms of mesenchymal or mesodermal origin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Vimentin modulates infectious internalisation of HPV16 pseudovirions
Schafer G, et al.
Journal of Virology, JVI-00307 (2017)
Mohammad Mehedi Hasan et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-08-01)
While follicular fluid (FF) is well known to provide an optimal environment for oogenesis, its functional roles following its release into the oviduct during ovulation are currently elusive. We hypothesized that FF and FF-derived extracellular vesicles (EVs) may be conveyors
Viscoelastic properties of vimentin compared with other filamentous biopolymer networks.
Janmey PA, et al.
The Journal of Cell Biology, 113(1), 155-160 (1991)
Qurat Ul Ain Reshi et al.
Journal of cell communication and signaling, 14(4), 439-451 (2020-09-04)
The capability of spermatozoa to directly influence maternal gene expression is already established. Indeed, some of the changes induced by spermatozoa may have a direct functional importance in the pre-conceptional period. Although the mechanisms underlying these sperm-maternal interactions are not
Vimentin is a potential prognostic factor for tongue squamous cell carcinoma among five epithelial?mesenchymal transition-related proteins.
Liu P F, et al.
PLoS ONE, 12(6), e0178581-e0178581 (2017)