Documentos Principais
PP0540
Sigma-Aldrich
GlycoProfile β-Elimination Kit
Sufficient for 24 samples
Sinônimo(s):
β-Elimination Glycan Kit, Glycan Removal Kit
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 2.597,00
R$ 2.597,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 2.597,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
R$ 2.597,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
conjugado
(O-linked)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
The GlycoProfile β-Elimination kit contains a novel non-reducing reagent to efficiently and specifically remove O-linked carbohydrates from glycoproteins with minimal protein or glycan destruction. Consequently, additional downstream proteomics and glycomic analyses may be employed.
Quantidade
The kit includes the reagents and techware for O-deglycosylation of up to 24 samples (200 uL at 1-10 ug/uL of glycoprotein per sample).
Informações legais
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Sodium hydroxide solution, 5.0 M 60 μL
  • Microcon centrifugal filter unit, YM-10 membrane, NMWCO 10 kDa 24 ea
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Centrifugal Filter Unit
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
82.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27.79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Prediction of glycoprotein secondary structure using ATR-FTIR
Lewis, S.P., et al.
Vibrational Spectroscopy, 69, 21-29 (2013)
Artigos
Our GlycoProfile Beta-Elimination Kit enables comprehensive O-glycoproteomics research, overcoming challenges in complete O-deglycosylation.
Find deglycosylation kits for your research. Review the different features of deglycosylation kits for glycoproteins, enzymatic proteins, and native proteins.
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Protocolos
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.