Todas as fotos(1)
PVP360
Sigma-Aldrich
Polivinilpirrolidona
mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
Fórmula linear:
(C6H9NO)n
Número CAS:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
(number average molecular weight Mn 360kDa)
número de viscosidade
80-100(lit.)
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
856568437190234257
Polyvinylpyrrolidone mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)
Sigma-Aldrich
PVP360
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone powder, average Mw ~55,000
Sigma-Aldrich
856568
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone average Mw ~1,300,000 by LS
Sigma-Aldrich
437190
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone powder, average Mw ~29,000
Sigma-Aldrich
234257
Polyvinylpyrrolidone
mol wt
(number average molecular weight Mn 360kDa)
mol wt
average Mw ~55,000
mol wt
average Mw ~1,300,000 by LS
mol wt
average Mw ~29,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
viscosity number
80-100(lit.)
viscosity number
-
viscosity number
-
viscosity number
-
Descrição geral
Polyvinyl pyrrolidone [poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), PVP] is a stable, bulky, non-toxic, non-ionic polymer widely used in medical, industrial, pharmaceutical, food, cosmetic, and electronic applications. It can be prepared from N-vinyl-2-pyrrolidone by free radical polymerization.
Aplicação
PVP can be used as:
  • A stabilizer in the synthesis of metallic nanoparticles (NPs) as it avoids the aggregation of NPs via repulsive forces produced by its hydrophobic carbon chains.
  • A capping agent in the synthesis of rodlike hydroxyapatite (HAp) nanoparticles to control the nucleation and growth of HAp crystal.
  • A synthetic polymer vehicle in the pharmaceutical industry for dispersing and suspending drugs.
  • An emulsifier and disintegrant for solution polymerization.
Outras notas
A polivinilpirrolidona é um componente da solução de Denhardt e está incluída a uma concentração de 1% (p/v) na solução-estoque 50X padrão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Polyvinylpyrrolidone powder, average Mw ~29,000
Sigma-Aldrich
234257
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone free-flowing, Redi-Dri™, powder, average mol wt 40,000
Sigma-Aldrich
RDD033
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone K 25, tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
90268
Polyvinylpyrrolidone
Polystyrene analytical standard, for GPC, 900,000
Supelco
327808
Polystyrene
Poly(vinylpolypyrrolidone) ~110 μm particle size
Supelco
77627
Poly(vinylpolypyrrolidone)
Polyvinylpyrrolidone
Millipore
5295
Polyvinylpyrrolidone
Physicochemical Characterization of Polyvinyl Pyrrolidone: A Tale of Two Polyvinyl Pyrrolidones
Mireles LK, et al.
ACS Omega, 5(47), 30461-30467 (2020)
Comparison of static and dynamic sonication as process intensification for particle size reduction using a factorial design
Bartos C, et al.
Chemical Engineering and Processing, 87, 26-34 (2015)
Gili Dardikman-Yoffe et al.
Science advances, 6(15), eaay7619-eaay7619 (2020-04-18)
We present a new acquisition method that enables high-resolution, fine-detail full reconstruction of the three-dimensional movement and structure of individual human sperm cells swimming freely. We achieve both retrieval of the three-dimensional refractive-index profile of the sperm head, revealing its
Analía I Alet et al.
Clinical hemorheology and microcirculation, 64(2), 157-165 (2016-03-24)
Drugs used during anesthesia might induce disturbance on microcirculation due to their systemic cardiovascular actions and to direct hemorheological effects. A comparative investigation of the hemorheological alterations related to in vitro propofol treatment of red blood cells (RBCs) from healthy
Wantao Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 265-265 (2020-07-17)
Gushukang (GSK) is a traditional herbal compound used in Chinese medicine for the treatment of osteoporosis. Numerous studies have been conducted to elucidate the effects of GSK, but the mechanisms underlying these effects remain unclear. In the present study, we