Documentos
R8758
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Número MDL:
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
R0883R7638R7509
vibrant-m
R8758
Meio RPMI-1640
vibrant-m
R0883
Meio RPMI-1640
vibrant-m
R7638
Meio RPMI-1640
vibrant-m
R7509
Meio RPMI-1640
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de dar suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem.
Aplicação
O meio RPMI-1640 foi usado para manter o meio de linhagens celulares e funciona como um meio para diferentes células.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Meio RPMI-1640 Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R7509
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R5158
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R4130
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R1145
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R1780
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
M3817
MegaCell RPMI-1640 Medium
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7638
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R8005
Meio RPMI-1640
E L Davies et al.
Clinical and experimental immunology, 145(1), 183-189 (2006-06-24)
An increasing number of cell types, including peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), have been demonstrated to release heat shock proteins (Hsps). In this paper we investigate further the hypothesis that Hsps are danger signals. PBMCs and Jurkat cells released Hsp70
Katarzyna A Podyma-Inoue et al.
Cancer genomics & proteomics, 13(6), 443-452 (2016-11-04)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs)-dependent endocytic events have been involved in glioma progression. Thus, comprehensive understanding of the intracellular trafficking complexes formed in presence of HSPGs would be important for development of glioma treatments. Subcellular fractionation was used to separate vesicles
Anders Abildgaard et al.
Psychoneuroendocrinology, 79, 40-48 (2017-03-05)
The gut microbiota has recently emerged as an important regulator of brain physiology and behaviour in animals, and ingestion of certain bacteria (probiotics) therefore appear to be a potential treatment for major depressive disorder (MDD). However, some conceptual and mechanistical
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Thaneas Prabakaran et al.
PloS one, 6(9), e25065-e25065 (2011-09-29)
Injury to the glomerular podocyte is a key mechanism in human glomerular disease and podocyte repair is an important therapeutic target. In Fabry disease, podocyte injury is caused by the intracellular accumulation of globotriaosylceramide. This study identifies in the human
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Conteúdo relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.