RES6003H-B7
400
synthetic
powder
cell culture | mammalian: suitable
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
4.7-5.3 (, )
6.8-8.2
7.5
suitable for manufacturing use
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).