S3139
anhydrous
for molecular biology
BioReagent
≥98%
solid
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
chloride (Cl-): ≤40 ppm
Fe: ≤30 ppm
diagnostic assay manufacturing
DNase, RNase and protease, none detected
room temp
[Na+].OP(O)([O-])=O
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).