S3386
Sigma-Aldrich
Sorbitan sesquioleate
nonionic surfactant
Sinônimo(s):
Arlacel 83, Span 83
Número CAS:
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
200
fonte biológica
corn
pressão de vapor
0.81 psi ( 20 °C)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
enviado em
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
InChI key
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sorbitan sesquioleate (SSO) is a sorbitol derivative emulsifier. It is a common emulsifier component in topical corticosteroids, topical antibiotics, topical antifungals, moisturizing creams and lotions and topical retinoids.
Embalagem
1 L in glass bottle
250 mL in glass bottle
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sorbitan sesquioleate is useful as a stabilizing agent in polymerization process to produce spherical acrylamide beads. It has been used in many topical agents. SSO have recently been implicated in allergic dermatitis.
Outras notas
Fatty acid composition: Oleic acid (C18:1) approx. 70%; balance primarily palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0) and linoleic acid (C18:2).
Informações legais
Arlacel is a registered trademark of Croda International PLC
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
113 °C - closed cup
Allergic contact dermatitis to sorbitan sesquioleate in Adaptic wound dressing.
F B de Waard-van der Spek et al.
Contact dermatitis, 57(1), 54-56 (2007-06-20)
Adam Asarch et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 19(6), 323-327 (2009-01-13)
In the past, sorbitan sesquioleate (SSO) was reported as an uncommon allergen, but recent data suggest SSO may be an important sensitizer. To present data on 13 of 112 dermatitis patients who reacted to SSO and/or sorbitan monooleate (SMO) on...
Contact dermatitis due to emulsifiers.
F Pereira et al.
Contact dermatitis, 36(2), 114-114 (1997-02-01)
S Fukanoki et al.
The Journal of veterinary medical science, 62(6), 571-574 (2000-07-25)
The relationship between release properties of the model antigen, bovine serum albumin (BSA), from formulations in vitro and immune response after administration of various oil adjuvanted vaccines containing liquid paraffin was examined in chickens. The vaccine prepared at an hydrophile-lipophile-balance...
Sorbitan sesquioleate as an allergen.
D I Orton et al.
Contact dermatitis, 44(3), 190-191 (2001-02-24)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.