S5504
Sigmacell Cellulose
Type 50, 50 μm
Sinônimo(s):
Cellulose, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type 50
Nível de qualidade
tamanho de partícula
50 μm
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Aplicação
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1