S6894
Sigma-Aldrich
Sigma lab markers
Fine tip, red
NACRES:
NB.35
cor
red
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Writes on cold, wet surfaces. Quick-drying. Alcohol based permanent marker removed by alcohol.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.