SAB4200119
Monoclonal Anti-FLAG-Peroxidase antibody produced in rat
2-4 mg/mL, clone 6F7, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Selecione um tamanho
R$ 2.793,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.793,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
all
concentração
2-4 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1,000-1:2,000 using extracts of transfected cells expressing C-terminal FLAG-tagged fusion protein
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)