SAB4200776
Anti-Tubulin, Tyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Tubulin Alpha-1 Chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TUB-1A2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~55 kDa
reatividade de espécies
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1