SAB4700972
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse
clone MT-01
Sinônimo(s):
MAP-2, Microtubule-associated protein 2
Selecione um tamanho
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MT-01, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, pig, human, bovine, cat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P11137
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)