Documentos
SML0196
Sigma-Aldrich
Resiquimod
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-2-(ethoxymethyl)-alpha, R-848, R848, S28463, alpha-dimethyl-1H-imidazo(4,5-c)quinoline-1-ethanol
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.38
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
InChI
1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
chave InChI
BXNMTOQRYBFHNZ-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SML0877SML1406SML2235
Resiquimod ≥98% (HPLC)
SML0196
Resiquimod
Sigma-Aldrich
SML0877
Gardiquimod
Brassinazole ≥98% (HPLC)
SML1406
Brassinazole
CL075 ≥98% (HPLC)
SML2235
CL075
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Aplicação
Resiquimod has been used in the stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs) stimulation( and B cells. It has also been used as a ligand for toll-like receptors (TLR7) in malignant melanoma cell line B16F10.
Resiquimod may be used in immunological and cancer-related cell signaling studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Resiquimod (R-848) is a potent synthetic agonist of TLR7/TLR8 that possesses antiviral and antitumoral activities.
Resiquimod belongs to the class of imidazoquinolinamines compounds with immunomodulatory effects. Resiquimod increases the levels of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is 314.4 Da molecule which elicits immune function during visceral infection with L. infantum Sp. It mediates the trafficking of granulocytes, macrophages, leukocytes and dendritic cells. It is a recommended topical drug for treating skin tumors like actinic keratosis (AK) and superficial basal cell carcinoma.
Características e benefícios
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Flagellin from Salmonella typhimurium >95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
SRP8029
Flagellin from Salmonella typhimurium
TH588 hydrochloride ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1096
TH588 hydrochloride
Hydrocortisone solution 50 μM, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H6909
Hydrocortisone solution
Ácido poli-inosínico-policitidílico TLR ligand tested
Sigma-Aldrich
P1530
Ácido poli-inosínico-policitidílico
TH1020 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1741
TH1020
Ácido poli-inosínico-policitidílico γ-irradiated
Sigma-Aldrich
P0913
Ácido poli-inosínico-policitidílico
Resiquimod, a topical drug for viral skin lesions and skin cancer
Meyer T, et al.
Expert Opinion on Investigational Drugs, 22(1), 149-159 (2013)
Matthew S Block et al.
Melanoma research, 29(4), 420-427 (2018-12-07)
A vaccine that could expand melanoma-specific T cells might reduce the risk of recurrence of resected melanoma and could provide an alternative or adjunct to standard immunotherapy options. We tested the safety and immunogenicity of a vaccine coupling a melanoma-associated
Suppression of innate and adaptive B cell activation pathways by antibody coengagement of FcgammaRIIb and CD19
Szili,D, et al.
MAbs, 6(4), 991-999 (2014)
Paeonol ameliorates imiquimod-induced psoriasis-like skin lesions in BALB/c mice by inhibiting the maturation and activation of dendritic cells
Meng Y, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 39(5), 1101-1110 (2017)
Anette Christ et al.
Cell, 172(1-2), 162-175 (2018-01-13)
Long-term epigenetic reprogramming of innate immune cells in response to microbes, also termed "trained immunity," causes prolonged altered cellular functionality to protect from secondary infections. Here, we investigated whether sterile triggers of inflammation induce trained immunity and thereby influence innate
Artigos
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.