Documentos
SML2275
Sigma-Aldrich
TH-257
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Benzyl-N-butyl-4-(N-phenylsulfamoyl)benzamide, N-Butyl-4-[(phenylamino)sulfonyl]-N-(phenylmethyl)benzamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C24H26N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
422.54
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)S(NC2=CC=CC=C2)(=O)=O)N(CC3=CC=CC=C3)CCCC
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
SML3019SML2531SML1741
TH-257 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2275
TH-257
TH1760 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3019
TH1760
TH5487 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2531
TH5487
TH1020 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1741
TH1020
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
TH-257 is a potent, type III allosteric LIM-kinase (LIMK1 & LIMK2) inhibitor (LIMK1/2 IC50 in nM = 48/29 by cell-free kinase assay and 250/150 by live cell NanoBRET assay using respective transfectants) that targets LIMK1/2 DFG-out conformation in a non-ATP-competitive manner and exhibits no significant off-target activity by KINOMEscan assay at 1 μM. TH-263 is a structure analog and the recommended negative control for TH-257. For characterization details of TH-257, please visit the TH-257 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
TH-263 is the negative control for the active probe, TH-257. TH-263 is available from Sigma. To learn more about and purchase TH-263, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
TH-257 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA