SYNF44243L
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F44243L, 3-neck round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear
Junta
side joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F44243L
capacidade do frasco
3000 mL
Descrição geral
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Aplicação
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)