TMO362002-0001
Nalgene® Boston round bottle without cap
natural high-density polyethylene, capacity 30 mL, case of 1000 ea
material
natural high-density polyethylene
embalagem
case of 1000 ea
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 362002-0001
capacidade
30 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conduct demanding packaging applications with Thermo Scientific Nalgene Boston Round HDPE Bottles without Closure, which are both durable and reliable products. These high density polyethylene bottles are rigid and translucent with excellent chemical resistance. Uniform walls make these bottles resistant to splitting and puncturing.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.