TMO362089-0032
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 1000 mL, case of 50 ea
material
natural high-density polyethylene
embalagem
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 362089-0032
volume
1000 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Safely store and handle test kits and many small volume applications with Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles, for use in sample storage and the shipping of small volume, valuable reagents. These polypropylene copolymer bottles are durable and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. They are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.