U6375
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%
Sinônimo(s):
UMP, Uridylic acid disodium salt, U 5′-P, 5′-UMP-Na2
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H11N2Na2O9P
Número CAS:
Peso molecular:
368.15
Beilstein/REAXYS Number:
3582885
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
100
teor
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
KURVIXMFFSNONZ-WFIJOQBCSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Uridine 5′-monophosphate is a pyrimidine mononucleotide. It is formed by decarboxylation of orotidine 5′-monophosphate. UMP is further converted to UTP (uridine 5′-triphosphate) using kinases.
Aplicação
Uridine 5′-monophosphate disodium salt has been used to study the effect of pyrimidine synthesis inhibitor, 5-azacytidine, on cholesterol and lipid metabolism. It has been used to study the effect of nucleotides on growth of specific intestinal bacteria.
Embalagem
5, 10 g in poly bottle
1 g in poly tube
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
The epigenetic drug 5-azacytidine interferes with cholesterol and lipid metabolism.
Poirier S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289, 18736-18751 (2014)
Adams RLP, et al.
The Biochemistry of the Nucleic Acids (2013)
Nucleotides modify growth of selected intestinal bacteria in vitro.
Sauer N, et al.
Livestock Science, 133, 161-163 (2010)
Stefanie Bäurer et al.
Journal of chromatography. A, 1560, 45-54 (2018-05-24)
Herein, we present a novel silica-based stationary phase modified with N-propyl-N'-2-pyridylurea selector. Due to the weakly basic properties of the pyridine selector and the presence of residual silanols after selector immobilization, a zwitterionic surface with a pI observed at approximately...
Willem Kasper Spoelstra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 1956-1964 (2020-01-30)
Coacervates are polymer-rich droplets that form through liquid-liquid phase separation in polymer solutions. Liquid-liquid phase separation and coacervation have recently been shown to play an important role in the organization of biological systems. Such systems are highly dynamic and under...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.