Documentos
UC160
Sigma-Aldrich
4-Hydroxytolbutamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(Butylaminocarbonyl)-4-hydroxymethylbenzenesulfonamide
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
286.35
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
pf
100-102 °C
solubilidade
ethanol: soluble 12 mg/mL
0.1 M NaOH: soluble 4 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)
chave InChI
SJRHYONYKZIRPM-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
I6410T4182A3355
vibrant-m
UC160
4-Hydroxytolbutamide
vibrant-m
I6410
ISCK03
vibrant-m
T4182
Tyrphostin AG 1478
vibrant-m
A3355
ATC0175
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
ethanol: soluble 12 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble 4 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, ethanol: soluble 10 mg/mL, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
yellow
color
-
color
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
100-102 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Aplicação
4-Hydroxytolbutamide has been used as a standard to assay the fungal biotransformation of tolbutamide to 4′-hydroxytolbutamide.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Metabolite of tolbutamide; formed by the cytochrome CYP2CIIC8 and IIC9 subfamily of P450 enzymes.
Nota de preparo
4-Hydroxytolbutamide is soluble in ethanol at 12 mg/mL and is also soluble in 0.1 M NaOH at 4 mg/ml. It is insoluble in water.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Use of tolbutamide as a substrate probe for human hepatic cytochrome P450 2C9.
J O Miners et al.
Methods in enzymology, 272, 139-145 (1996-01-01)
Alexander Jetter et al.
European journal of clinical pharmacology, 60(3), 165-171 (2004-03-27)
The hypoglycaemic drug tolbutamide is used for assessment of CYP2C9 activity in vivo. However, therapeutically active doses of 500 mg bear the risk of hypoglycaemia, and a tolbutamide-derived parameter based on a single plasma or urine concentration reflecting CYP2C9 activity
Haihua Huang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 72(3), 486-491 (2006-02-24)
The hypoglycemic drug tolbutamide is commonly used as a probe drug to evaluate CYP2C9 enzyme activity in terms of production of 4'-hydroxytolbutamide. In the present study, an initial screening of seven filamentous fungi was carried out to identify which was
Y K Leung et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 36(2-3), 87-94 (1998-08-26)
A simple HPLC/fluorescence method to detect hydroxytolbutamide (a major metabolite of the anti-diabetic drug tolbutamide) has been developed. The effects of nicotine and some of its metabolites on tolbutamide hydroxylation is described. An extraction procedure with diethyl ether was followed
Ji-Hong Shon et al.
Pharmacogenetics, 12(2), 111-119 (2002-03-05)
Several recent in-vitro data have revealed that CYP2C19, in addition to CYP2C9, is also involved in the 4-methylhydroxylation of tolbutamide. We evaluated the relative contribution of CYP2C9 and CYP2C19 genetic polymorphisms on the disposition of blood glucose lowering response to