V4758
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in mouse
clone 26503, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-VEGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
26503, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
primate, human
técnica(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3