WH0008828M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP2 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NP2, Anti-neuropilin 2, Anti-NPN2, Anti-PRO2714, Anti-MGC126574, Anti-VEGF165R2
Número MDL:
NACRES:
NA.41
Nível de qualidade
100
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3B8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
species reactivity
human
aplicação(ões)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
conjugado
unconjugated
GenBank® accession no.
nº de adesão UniProt
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Gene Information
human ... NRP2(8828)
Descrição geral
This gene encodes a member of the neuropilin family of receptor proteins. The encoded transmembrane protein binds to SEMA3C protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3C} and SEMA3F protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F}, and interacts with vascular endothelial growth factor (VEGF). This protein may play a role in cardiovascular development, axon guidance, and tumorigenesis. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NRP2 (NP_958436, 621 a.a. ~ 715 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEATECGENCSFEDDKDLQLPSGFNCNFDFLEEPCGWMYDHAKWLRTTWASSSSPNDRTFPDDRNFLRLQSDSQREGQYARLISPPVHLPRSPVC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.