WH0010148M1

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-EBI3 antibody produced in mouse

clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Sinônimo(s):
Anti-Epstein-Barr virus induced gene 3

Nível de qualidade

100

fonte biológica

mouse

forma do anticorpo

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

clone

1D3, monoclonal

forma

buffered aqueous solution

species reactivity

human

aplicação(ões)

indirect ELISA: suitable

Isotipo

IgG2aκ

conjugado

unconjugated

GenBank® accession no.

nº de adesão UniProt

enviado em

dry ice

temperatura de armazenamento

−20°C

Gene Information

human ... EBI3(10148)

Descrição geral

This gene was identified by its induced expression in B lymphocytes in response Epstein-Barr virus infection. It encodes a secreted glycoprotein belonging to the hematopoietin receptor family, and heterodimerizes with a 28 kDa protein to form interleukin 27 (IL-27). IL-27 regulates T cell and inflammatory responses, in part by activating the Jak/STAT pathway of CD4+ T cells. (provided by RefSeq)

Imunogênio

EBI3 (NP_005746, 129 a.a. ~ 229 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
PDPPEGVRLSPLAERQLQVQWEPPGSWPFPEIFSLKYWIRYKRQGAARFHRVGPIEATSFILRAVRPRARYYVQVAAQDLTDYGELSDWSLPATATMSLGK

forma física

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Informações legais

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Exoneração de responsabilidade

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Equipamento de proteção individual

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)

RIDADR

NONH for all modes of transport

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.