WH0011069M1

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-RAPGEF4 antibody produced in mouse

clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Sinônimo(s):
Anti-CGEF2, Anti-Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 4, Anti-CAMPGEFII, Anti-EPAC2
NACRES:
NA.41

Nível de qualidade

100

fonte biológica

mouse

forma do anticorpo

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

clone

1C11, monoclonal

forma

buffered aqueous solution

species reactivity

human

aplicação(ões)

indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotipo

IgG2bκ

conjugado

unconjugated

GenBank® accession no.

nº de adesão UniProt

enviado em

dry ice

temperatura de armazenamento

−20°C

Gene Information

human ... RAPGEF4(11069)

Imunogênio

RAPGEF4 (AAH24004, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
MVAAHAAHSSSSAEWIACLDKRPLERSSEDVDIIFTRLKEVKAFEKFHPNLLHQICLCGYYENLEKGITLFRQGDIGTNWYAVLAGSLDVKVSETSSHQDAVTICTLGIG

forma física

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Informações legais

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Exoneração de responsabilidade

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Equipamento de proteção individual

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)

RIDADR

NONH for all modes of transport

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Certificado de análise
Certificado de origem
Alvaro Miro-Moran et al.
PloS one, 7(5), e37713-e37713 (2012-06-05)
The role of cAMP in spermatic functions was classically thought to be mediated exclusively through the activation of Protein Kinase A (PKA). However, it has recently been shown that cAMP also exerts its effects through a PKA-independent pathway activating a...

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.