WH0025793M1

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-FBXO7 antibody produced in mouse

clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Sinônimo(s):
Anti-FBX07, Anti-DKFZp686B08113, Anti-FBX, Anti-F-box protein 7, Anti-FBX7
Número MDL:
NACRES:
NA.41

Nível de qualidade

100

fonte biológica

mouse

forma do anticorpo

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

clone

4G8, monoclonal

forma

buffered aqueous solution

species reactivity

human

aplicação(ões)

immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotipo

IgG2aκ

conjugado

unconjugated

GenBank® accession no.

nº de adesão UniProt

enviado em

dry ice

temperatura de armazenamento

−20°C

Gene Information

human ... FBXO7(25793)

Descrição geral

This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of the ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class and it may play a role in regulation of hematopoiesis. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been identified with the full-length natures of only some variants being determined. (provided by RefSeq)

Imunogênio

FBXO7 (NP_036311, 357 a.a. ~ 455 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
AVCRDLFTASNDPLLWRFLYLRDFRDNTVRVQDTDWKELYRKRHIQRKESPKGRFVMLLPSSTHTIPFYPNPLHPRPFPSSRLPPGIIGGEYDQRPTLP

forma física

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Informações legais

GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services

Equipamento de proteção individual

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)

RIDADR

NONH for all modes of transport

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.