WH0051491M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPC111 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-hypothetical protein HSPC111, Anti-HSPC185
NACRES:
NA.41
Nível de qualidade
100
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
species reactivity
human
aplicação(ões)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
conjugado
unconjugated
GenBank® accession no.
nº de adesão UniProt
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Gene Information
human ... NOP16(51491)
Descrição geral
NOP16 is transcriptionally regulated by c-Myc (MYC; MIM 190080), upregulated in breast cancer, and overexpression is associated with poor patient survival (Butt et al., 2008).[supplied by OMIM
Imunogênio
HSPC111 (AAH40106, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKAKGKTRRQKFGYSVNRKRLNRNARRKAAPRIECSHIRHAWDHAKSVRQNLAEMGLAVDPNRAVPLRKRKVKAMEVDIEERPKELVRKPYVLNDLEAEASLPEKKGNTLSRDLIDYVRYMVENHGEDYKAMARDEKNYYQDTPKQIRSKINVYKRFYPAEWQDFLDSLQKRKMEVE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.