WH0114781M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTBD9 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC120517, Anti-dJ322I12.1, Anti-KIAA1880, Anti-MGC120520, Anti-BTB (POZ) domain containing 9, Anti-FLJ32945, Anti-MGC120519
NACRES:
NA.41
Nível de qualidade
100
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3H3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
species reactivity
human
aplicação(ões)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
conjugado
unconjugated
GenBank® accession no.
nº de adesão UniProt
enviado em
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Gene Information
human ... BTBD9(114781)
Imunogênio
BTBD9 (NP_689946, 2 a.a. ~ 70 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RESQPEAEIPLQDTTAEAFTMLLKYIYTGRATLTDEKEEVLLDFLSLAHKYGFPELEDSTSEYLCTILN
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.