WHA10401614
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester
ME 25, diam. 50 mm
Sinônimo(s):
millipore filter, cellulose membrane, membrane filter, Z612340
NACRES:
NB.24
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Whatman 10401614
Whatman Article No. 28415030 (US reference)
availability
not available in USA and Canada
diâmetro
50 mm
cor
white, no grid
tamanho de poro
0.45 μm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Whatman® mixed cellulose ester membranes are made of cellulose acetate and cellulose nitrate.
  • Microporous structured membranes enable high flow rates and high particulate-loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • Ideal for particle counting, microbiological examination, and environmental monitoring applications.
  • Autoclavable at 121°C.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.