Merck
Pular para
Z355445
PetriSlides, Millipore®
size 51 mm × 76 mm, polystyrene
Sinônimo(s):
PetriSlides
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 772,00
Sobre este item
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Millipore PDMA04700
R$ 772,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
size
51 mm × 76 mm
color
clear
General description
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PD1504700PDMA04700TMO5920-0060
PetriSlides For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Millipore
PD1504700
PetriSlides
material
polystyrene
material
cellulose membrane, clear device, polystyrene slide
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
material
polycarbonate
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
manufacturer/tradename
Petrislides
manufacturer/tradename
Petrislides
manufacturer/tradename
Nalgene 5920-0060
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
-
size
51 mm × 76 mm
size
-
size
-
size
-
color
clear
color
-
color
-
color
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)