Documentos Principais
Z358193
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
Selecione um tamanho
1 CASE
R$ 2.266,00
R$ 2.266,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 CASE
R$ 2.266,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
tamanho de poro:
0.2 μm
capacidade do frasco:
500 mL
capacidade do filtro:
500 mL
capacidade do funil:
500 mL
diâmetro da membrana:
75 mm
embalagem:
pack of 12
Materiais:
polyethersulfone membrane
R$ 2.266,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Nalgene® 566-0020
capacidade do frasco
500 mL
capacidade do filtro
500 mL
capacidade do funil
500 mL
diâmetro da membrana
75 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Descrição geral
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Aplicação
Nalgene® vacuum filtration system is suitable for the filtration of serum, cell culture medium, buffers and additives.
Características e benefícios
Nalgene® vacuum filtration system provides the following benefits:
  • Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
  • Less waiting time due to faster results
  • Non-pyrogenic and endotoxin-free
  • Graduated Upper chamber
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is the filter removable for downstream applications (e.g. DNA extraction)?
    1 answer
    1. No, the filter membrane in the upper vessel is not removable.