Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 894,00 |
Sobre este item
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41181600
R$ 894,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 22309
Application
Use uma caneta para desenhar um círculo hidrofóbico em torno do tecido montado em lâmina. Evita o desperdício de reagentes valiosos mantendo o líquido agrupado em uma pequena gotícula. Insolúvel em etanol, acetona e água, mas pode ser lavado com xileno.
Para uso com cortes montados em parafina ou lâminas tratadas com albumina ou poli-lisina.
Para uso com cortes montados em parafina ou lâminas tratadas com albumina ou poli-lisina.
Preparation Note
Cada caneta pode fazer mais de 600 círculos.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Ted Pella 22309 | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Ted Pella 22311 | manufacturer/tradename 22310 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caneta PAP avançada
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Mimi R Borrelli et al.
Aesthetic surgery journal, 40(4), 369-379 (2019-04-12)
Breast capsular contracture is a major problem following implant-based breast reconstruction, particularly in the setting of radiation therapy. Recent work has identified a fibrogenic fibroblast subpopulation characterized by CD26 surface marker expression. This work aimed to investigate the role of
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z377821-1EA | 04061835507504 |