Documentos
Z640417
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 2-200 μL
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
pipetting tips
NACRES:
NB.01
Materiais
yellow tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.428
Eppendorf® 022491539
Comprimento
53 mm
volume máximo
200 μL
faixa de volume
2-200 μL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z640395Z640387Z640433
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads volume range 2-200 μL
Z640417
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads volume range 0.1-20 μL
Z640395
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads volume range 0.1-10 μL
Z640387
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads volume range 50-1000 μL
Z640433
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.428, Eppendorf® 022491539
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.380, Eppendorf® 022491512
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.363, Eppendorf® 022491504
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.460, Eppendorf® 022491555
L
53 mm
L
40 mm
L
34 mm
L
71 mm
Descrição geral
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA