Documentos Principais
Z720933
Nunc® Cell Factory accessories
Start-up Kit, sterile, 1/cs
Sinônimo(s):
cell harvesting system, closed cell culture system
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.887,00
R$ 1.887,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.887,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
R$ 1.887,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
esterilidade
sterile
Características
Starter kit includes: PC Connector, Airvent Filter, White Filter Adaptor Cap, Cover Caps, Tube Clamp and Silicone Tubing
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Nunc 170769
Descrição geral
Starter kit includes: PC Connector, Airvent Filter, White Filter Adaptor Cap, Cover Caps, Tube Clamp and Silicone Tubing
Outras notas
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)