Documentos Principais
20393
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-30 psi, gauge only (tee not included)
Sinônimo(s):
PRESSURE GAUGE 0-30 PSIGEA
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 658,00
R$ 658,00
Previsão de entrega em14 de agosto de 2025
Request a Bulk Order
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 658,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
R$ 658,00
Previsão de entrega em14 de agosto de 2025
Request a Bulk Order
Características
gauge only (tee not included)
Parâmetros
0-30 psi pressure range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
Install a pressure gauge in the gas delivery system to measure pressure at any given point. For example, install one upstream and downstream of the High Capacity Gas Purifier. When the pressure drop across the purifier exceeds 10 psi, the converter tube should be replaced. Contains:
  • 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
  • NPT to Swagelok adapter
  • 1/8 in. tee
Nuts and ferrules included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)