Documentos
20470
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-60 psi
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
PRESSURE GAUGE WITH TEE 0-60PSIG, EA
Parâmetros
0-60 psi pressure range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Install a pressure gauge in the gas delivery system to measure pressure at any given point. For example, install one upstream and downstream of the High Capacity Gas Purifier. When the pressure drop across the purifier exceeds 10 psi, the converter tube should be replaced. Contains:
  • 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
  • NPT to Swagelok adapter
  • 1/8 in. tee
Nuts and ferrules included.
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Balakrishnan Priya et al.
Saline systems, 6, 6-6 (2010-06-08)
Cyanobacteria are recognized as the primordial organisms to grace the earth with molecular oxygen ~3.5 billion years ago as a result of their oxygenic photosynthesis. This laid a selection pressure for the evolution of antioxidative defense mechanisms to alleviate the
James R Carter et al.
Virology journal, 11, 111-111 (2014-06-15)
Approximately 100 million confirmed infections and 20,000 deaths are caused by Dengue virus (DENV) outbreaks annually. Global warming and rapid dispersal have resulted in DENV epidemics in formally non-endemic regions. Currently no consistently effective preventive measures for DENV exist, prompting